1-Boc-2-piperidona

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR43590-100G OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA 219 EUR
APOSOR43590-100G APOSOR43590-25G
1-Boc-2-piperidona
1-Boc-2-piperidona
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Pto. de fusión: 34…37 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179046
Núm. CAS: 85908-96-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR