1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR43687-1G OR43687-250MG
APOSOR43687-1GEA 357 EUR
APOSOR43687-1G APOSOR43687-250MG
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12047714
Núm. CAS: 7228-49-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR