Methyl-5-(3-pyridinyloxy)-2-furoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4429-1G
APOSOR4429-1GEA 97.3 EUR
APOSOR4429-1G
Methyl-5-(3-pyridinyloxy)-2-furoate 97%
Methyl-5-(3-pyridinyloxy)-2-furoate
Formula: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,2 g/mol
Pto. de fusión: 78…79,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368496
Núm. CAS: 852180-38-2