3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR45060-1G OR45060-250MG
APOSOR45060-1GEA 259 EUR
APOSOR45060-1G APOSOR45060-250MG
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
3-(Chloromethyl)-5-[(morpholin-4-yl)methyl]isoxazole
Formula: C₉H₁₃ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841078
Núm. CAS: 953408-97-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR