6-Amino-3-bromoquinoline

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR45086-1G OR45086-250MG
APOSOR45086-1GEA 185 EUR
APOSOR45086-1G APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromoquinoline
6-Amino-3-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Pto. de fusión: 154…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07757603
Núm. CAS: 7101-96-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR