N-(Cyclopropylmethyl)-2-chloro-benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR451090-1G
APOSOR451090-1GEA 1160 EUR
APOSOR451090-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-2-chloro-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-2-chloro-benzylamine
Formula: C₁₁H₁₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11140251
Núm. CAS: 1019506-73-0