Boc-Pro-N(OMe)Me
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-Boc-2-[methoxy(methyl)carbamoyl]pyrrolidine
OR451181-1G
APOSOR451181-1GEA 93.4 EUR
APOSOR451181-1G
Boc-Pro-N(OMe)Me
Boc-Pro-N(OMe)Me
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₄
MW: 258.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 115186-37-3