4-Boc-6-oxo-1,4-oxazepane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 6-oxo-1,4-oxazepane-4-carboxylate
OR451216-1G
APOSOR451216-1GEA 207 EUR
APOSOR451216-1G
4-Boc-6-oxo-1,4-oxazepane
4-Boc-6-oxo-1,4-oxazepane
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976154
Núm. CAS: 748805-97-2