a-(4-Chlorophenyl)-4-Boc-1-piperazineacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR451239-1G
APOSOR451239-1GEA 960 EUR
APOSOR451239-1G
a-(4-Chlorophenyl)-4-Boc-1-piperazineacetic acid
a-(4-Chlorophenyl)-4-Boc-1-piperazineacetic acid
Formula: C₁₇H₂₃ClN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659337
Núm. CAS: 885273-01-8