1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR45129-500G
APOSOR45129-500GEA 144 EUR
APOSOR45129-500G
1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano 98%
1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano
Formula: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
MW: 261.94 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051792
Núm. CAS: 22094-18-4