2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR452058-1G OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA 340 EUR
APOSOR452058-1G APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Formula: C₈H₆Cl₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037337
Núm. CAS: 587-64-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR