tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR452108-1G OR452108-250MG OR452108-500MG
APOSOR452108-1GEA 654 EUR
APOSOR452108-1G APOSOR452108-250MG APOSOR452108-500MG
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12766679
Núm. CAS: 113131-45-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR