(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR4581-25G OR4581-5G OR4581-100G
APOSOR4581-25GEA 33.5 EUR
APOSOR4581-25G APOSOR4581-5G APOSOR4581-100G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 34…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115307
Núm. CAS: 143900-44-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR