(R)-(+)-1-(4-Bromofenil)etanol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol

OR460032-5G OR460032-1G OR460032-250MG
APOSOR460032-5GEA 516 EUR
APOSOR460032-5G APOSOR460032-1G APOSOR460032-250MG
(R)-(+)-1-(4-Bromofenil)etanol
(R)-(+)-1-(4-Bromofenil)etanol
Formula: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Densidad: 1.322 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201861
Núm. CAS: 76155-78-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR