7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR46017-500MG
APOSOR46017-500MGEA 408 EUR
APOSOR46017-500MG
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699200
Núm. CAS: 1053655-66-5