(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3aR,7aR)-4'-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)octahydrospiro[isoindole-2,1'-piperazin]-2-ium methanesulphonate
OR46128-25G
APOSOR46128-25GEA 134 EUR
APOSOR46128-25G
(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
Formula: C₁₉H₂₆N₄O₃S₂
MW: 422,565 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28125607
Núm. CAS: 186204-37-5