(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR4634-1G OR4634-25G OR4634-5G
APOSOR4634-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4634-1G APOSOR4634-25G APOSOR4634-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 216…217 °C
Densidad: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419271
Núm. CAS: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR