Cloruro de benciltrietilamonio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4667-500G OR4667-5KG OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA 24.8 EUR
APOSOR4667-500G APOSOR4667-5KG APOSOR4667-1KG
Cloruro de benciltrietilamonio 99%
Cloruro de benciltrietilamonio
Formula: C₁₃H₂₂ClN
Pto. Ebullición: 444,8 °C
Pto. de fusión: 185…192 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011824
Núm. CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1