2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR46707-1G
APOSOR46707-1GEA 261 EUR
APOSOR46707-1G
2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
Formula: C₁₂H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231610
Núm. CAS: 10177-10-3