1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR46745-1G OR46745-250MG
APOSOR46745-1GEA 157 EUR
APOSOR46745-1G APOSOR46745-250MG
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32066842
Núm. CAS: 501659-26-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR