2-(Cyclopentyloxy)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR470140-5G
APOSOR470140-5GEA 916 EUR
APOSOR470140-5G
2-(Cyclopentyloxy)acetamide
2-(Cyclopentyloxy)acetamide
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16042597
Núm. CAS: 855929-18-9