3-(5-Formyl-2-thienyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR470327-5G
APOSOR470327-5GEA 1840 EUR
APOSOR470327-5G
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzonitrile
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410198
Núm. CAS: 886508-88-9