3-(1-Cbz-4-piperidyl)-2-(Boc-amino)propanoic acid

Proveedor: Apollo Scientific

OR470342-1G OR470342-5G
APOSOR470342-1GEA 403 EUR
APOSOR470342-1G APOSOR470342-5G
3-(1-Cbz-4-piperidyl)-2-(Boc-amino)propanoic acid
3-(1-Cbz-4-piperidyl)-2-(Boc-amino)propanoic acid
Formula: C₂₁H₃₀N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179070
Núm. CAS: 195877-90-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR