(R)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470453-1G
APOSOR470453-1GEA 277 EUR
APOSOR470453-1G
(R)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
(R)-1-Boc-2-propylpiperazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101218
Núm. CAS: 1217449-00-7