N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470604-1G
APOSOR470604-1GEA 611 EUR
APOSOR470604-1G
N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolinylmethyl)benzylamine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238,328 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381108
Núm. CAS: 1427475-17-9