2-Chloro-N-(4-pyridyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR470625-5G
APOSOR470625-5GEA 804 EUR
APOSOR470625-5G
2-Chloro-N-(4-pyridyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-pyridyl)acetamide
Formula: C₇H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00996250
Núm. CAS: 80650-46-0