2-(3-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Proveedor: Apollo Scientific
OR470637-25G
APOSOR470637-25GEA 377 EUR
APOSOR470637-25G
2-(3-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(3-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020899
Núm. CAS: 6952-67-6