5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR470659-1G
APOSOR470659-1GEA 896 EUR
APOSOR470659-1G
5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
5-Amino-2-(2-pyridyl)pyrimidine
Formula: C₉H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11180855
Núm. CAS: 1094246-40-8