4-[(1-Imidazolyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR470702-5G
APOSOR470702-5GEA 360 EUR
APOSOR470702-5G
4-[(1-Imidazolyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
4-[(1-Imidazolyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₁BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18735902
Núm. CAS: 1351478-35-7