Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR470981-1G
APOSOR470981-1GEA 306 EUR
APOSOR470981-1G
Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁NO₃·ClH
MW: 229,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697976
Núm. CAS: 1154063-16-7