2,8-Dimethylnonane-4,6-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR471020-5G
APOSOR471020-5GEA 95.7 EUR
APOSOR471020-5G
2,8-Dimethylnonane-4,6-dione
2,8-Dimethylnonane-4,6-dione
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,275 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19301657
Núm. CAS: 7307-08-6