2-(2-Chloroethyl)-6-methoxyquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471367-1G
APOSOR471367-1GEA 855 EUR
APOSOR471367-1G
2-(2-Chloroethyl)-6-methoxyquinazoline
2-(2-Chloroethyl)-6-methoxyquinazoline
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O
MW: 222,671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28977360
Núm. CAS: 2006277-23-0