7-Bromo-2-(2-chloroethyl)quinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR471373-1G
APOSOR471373-1GEA 1010 EUR
APOSOR471373-1G
7-Bromo-2-(2-chloroethyl)quinazoline
7-Bromo-2-(2-chloroethyl)quinazoline
Formula: C₁₀H₈BrClN₂
MW: 271,541 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28977351
Núm. CAS: 1935427-67-0