3-Bromo-4-ethoxyphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR471560-1G
APOSOR471560-1GEA 1010 EUR
APOSOR471560-1G
3-Bromo-4-ethoxyphenylacetic acid
3-Bromo-4-ethoxyphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,097 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664749
Núm. CAS: 777-66-2