(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, grado técnico

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR4716-1G OR4716-250MG OR4716-5G
APOSOR4716-1GEA 72.7 EUR
APOSOR4716-1G APOSOR4716-250MG APOSOR4716-5G
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride, grado técnico
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034030
Núm. CAS: 4025-75-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR