Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR4750-1G OR4750-250MG
APOSOR4750-1GEA 39.3 EUR
APOSOR4750-1G APOSOR4750-250MG
Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico
Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00521155
Núm. CAS: 22468-26-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR