Ácido 3-(4-aminofenil)propiónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Aminohydrocinnamic acid, 3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
OR4789-5G
APOSOR4789-5GEA 79.9 EUR
APOSOR4789-5G
Ácido 3-(4-aminofenil)propiónico 95%
Ácido 3-(4-aminofenil)propiónico
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017118
Núm. CAS: 2393-17-1