Boc-Ala-D-Glu(OBzl)-NH₂

Proveedor: Apollo Scientific

OR47893-5G
APOSOR47893-5GEA 237 EUR
APOSOR47893-5G
Boc-Ala-D-Glu(OBzl)-NH₂
Proteínas y Péptidos

Order Now

ESPECIFICACIONES

Nombre de proteína / péptido Boc-Ala-D-Glu(OBzl)-NH₂
Environmentally Preferable
Sinónimos de proteínas Benzyl (4R)-5-amino-4-[[(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoyl]amino]-5-oxopentanoate
Especies
Fuente
CAS No. 18814-49-8
MDL No. MFCD00235761
Pureza 97%
Molecular weight 407.47
Molecular formula C₂₀H₂₉N₃O₆

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR