Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR480027-1G
APOSOR480027-1GEA 1430 EUR
APOSOR480027-1G
Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-(2,2-dimethylpropyl)-4-iodo-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₈IN₃O₂
MW: 351,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23135193
Núm. CAS: 1427021-75-7