1-Methylimidazolidin-2-one 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR480211-1G OR480211-5G
APOSOR480211-1GEA 141 EUR
APOSOR480211-1G APOSOR480211-5G
1-Methylimidazolidin-2-one 95%
1-Methylimidazolidin-2-one
Formula: C₄H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800601
Núm. CAS: 694-32-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR