2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 1030 EUR
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035522
Núm. CAS: 111628-39-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR