Isoquinoline-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48050-1G
APOSOR48050-1GEA 40.6 EUR
APOSOR48050-1G
Isoquinoline-5-carbonitrile
Isoquinoline-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂
Pto. de fusión: 135…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03109890
Núm. CAS: 27655-41-0