5-Amino-2-mercaptobenzimidazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Amino-1H-benzoimidazole-2-thiol
OR480589-100G
APOSOR480589-100GEA 287 EUR
APOSOR480589-100G
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole 96%
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
Formula: C₇H₇N₃S
MW: 165.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022671
Núm. CAS: 2818-66-8