Tereftalato de dietilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
OR480605-100G
APOSOR480605-100GEA 132 EUR
APOSOR480605-100G
Tereftalato de dietilo
Tereftalato de dietilo
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039891
Núm. CAS: 636-09-9