1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480637-25G OR480637-100G
APOSOR480637-25GEA 46.4 EUR
APOSOR480637-25G APOSOR480637-100G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formula: C₁₆H₂₁NO₆
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065563
Núm. CAS: 30925-18-9