4-Bromobencilamina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR49010-100G OR49010-25G OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA 212 EUR
APOSOR49010-100G APOSOR49010-25G APOSOR49010-5G
4-Bromobencilamina 98%
4-Bromobencilamina
Formula: C₇H₈BrN
Pto. Ebullición: 110…112 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047931
Núm. CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR