4-(Dimethylamino)cyclohexanone

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR49023-2G OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA 183 EUR
APOSOR49023-2G APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Formula: C₈H₁₅NO
Pto. Ebullición: 213,3 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09037892
Núm. CAS: 40594-34-1
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR