2-(Metiltio)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4955-25G OR4955-5G
APOSOR4955-25GEA 43.5 EUR
APOSOR4955-25G APOSOR4955-5G
2-(Metiltio)anilina 97%
2-(Metiltio)anilina
Formula: C₇H₉NS
Pto. Ebullición: 233…234 °C
Densidad: 1,111 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007708
Núm. CAS: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III