2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR500008-100MG OR500008-250MG
APOSOR500008-100MGEA 58 EUR
APOSOR500008-100MG APOSOR500008-250MG
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
2-Bromo-6-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄BrNO
MW: 210.027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18390711
Núm. CAS: 77532-87-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR