3-Methylquinolin-8-amine ≥96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR510007-250MG
APOSOR510007-250MGEA 331 EUR
APOSOR510007-250MG
3-Methylquinolin-8-amine ≥96%
3-Methylquinolin-8-amine
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18449011
Núm. CAS: 3393-71-3